528013
Dimethyl disulfide
≥99%
Synonyme(s) :
DMDS, Methyl disulfide
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.24 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
22 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99%
Température d'inflammation spontanée
>572 °F
Limite d'explosivité
16 %
Disponibilité
available only in EU
Indice de réfraction
n20/D 1.525 (lit.)
Point d'ébullition
109 °C (lit.)
Pf
−85 °C (lit.)
Densité
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
disulfide
Chaîne SMILES
CSSC
InChI
1S/C2H6S2/c1-3-4-2/h1-2H3
Clé InChI
WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- For the sulfidation of WS2 nanoparticles during the preparation of WS2/SBA15 mesoporous silica composite.
- In the copper-catalyzed sulfenylation of 2,3-allenoic acids to afford 4-sulfenylated butenolides.
- To synthesize various aryl sulfides by nickel-catalyzed thiolation of aryl iodides.
- Along with triflic anhydride, as a promoter for glycosylation reaction.
- In the copper-catalyzed 1,2-hydroxysulfenylation of alkenes to synthesize 1,2-acetoxysulfides.
- In the synthesis of sulfur containing polycyclic aromatic hydrocarbons such as dibenzoannelated tetrathienoacene.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Upper respiratory tract
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
59.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
15 °C - closed cup