527009
(4-Phenylthiophenyl)diphenylsulfonium triflate
Synonyme(s) :
(4-Phenylthiophenyl)diphenylsulfonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Produits recommandés
Pf
81-85 °C (lit.)
Niveau de qualité
λmax
298 nm
Chaîne SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.S(c1ccccc1)c2ccc(cc2)[S+](c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H19S2.CHF3O3S/c1-4-10-20(11-5-1)25-21-16-18-24(19-17-21)26(22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-19H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clé InChI
WEYUQUMMYNRIPP-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable