52605
Hexamethonium hydroxide solution
~0.1 M in H2O
Synonyme(s) :
N,N,N,N′,N′,N′-Hexamethylhexamethylenediammonium dihydroxide
About This Item
Produits recommandés
Concentration
~0.1 M in H2O
Impuretés
≤0.01% halides (as bromide)
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[OH-].[OH-].C[N+](C)(C)CCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C12H30N2.2H2O/c1-13(2,3)11-9-7-8-10-12-14(4,5)6;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H2/q+2;;/p-2
Clé InChI
GYLUMIIRFKDCKI-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter