Key Documents
523097
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(OCH3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
87-91 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COc1ccc(F)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7FO3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
WPXFJBPJUGMYOD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable