522902
(S)-(+)-2-Methylpiperidine
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +35°, c = 3.5 in hexane
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
Point d'ébullition
117-121 °C (lit.)
Densité
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[C@H]1CCCCN1
InChI
1S/C6H13N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h6-7H,2-5H2,1H3/t6-/m0/s1
Clé InChI
NNWUEBIEOFQMSS-LURJTMIESA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
60.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
15.56 °C - closed cup