Principaux documents
521183
Sigma-Aldrich
2-Ethynyl-α,α,α-trifluorotoluene
97%
Synonyme(s) :
1-Ethynyl-2-trifluoromethylbenzene
About This Item
Formule linéaire :
HC≡CC6H4CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4760 (lit.)
Point d'ébullition
45 °C/8 mmHg (lit.)
Densité
1.222 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccccc1C#C
InChI
1S/C9H5F3/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9(10,11)12/h1,3-6H
Clé InChI
OOZKONVIIMFOKW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
77.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Emma van Dijkum et al.
Organic & biomolecular chemistry, 7(6), 1097-1105 (2009-03-06)
A series of D-glucose derivatives that have been modified at C-4 were synthesised from D-galactose as potential chain terminators of cellulose biosynthesis. Two compounds displayed herbicidal activity in pre-emergence tests and in addition a cell expansion assay at higher concentrations