518794
4-Hydroxy-3,5-dimethylphenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 3,5-Dimethyl-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, 4-Hydroxy-3,5-dimethylphenylboronic acid, pinacol cyclic ester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
100-105 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cc(cc(C)c1O)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C14H21BO3/c1-9-7-11(8-10(2)12(9)16)15-17-13(3,4)14(5,6)18-15/h7-8,16H,1-6H3
Clé InChI
TYCKOBOJYNRIBO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable