512028
tert-Butyl(4-iodobutoxy)dimethylsilane
95%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CSi(CH3)2O(CH2)4I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.48 (lit.)
pb
75 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.214 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
iodo
Chaîne SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCI
InChI
1S/C10H23IOSi/c1-10(2,3)13(4,5)12-9-7-6-8-11/h6-9H2,1-5H3
Clé InChI
INGJYKISFRSCQV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
tert-Butyl(4-iodobutoxy)dimethylsilane is an iodoorganosilane that can be synthesized from tert-butyl(chloro)dimethylsilane.
Application
tert-Butyl(4-iodobutoxy)dimethylsilane may be used as a reagent in the multi-step synthesis of spermine synthon and decanucleotide-spermine conjugates.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Online synthesis of diblock cationic oligonucleotides for enhanced hybridization to their complementary sequence.
Bénédicte Pons et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 7(8), 1173-1176 (2006-07-29)
Fleming I.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 4, 266-266 (2014)