510440
4-Cyanobenzophenone
97%
Synonyme(s) :
4-Benzoylbenzonitrile
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
110-114 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
nitrile
phenyl
Chaîne SMILES
O=C(c1ccccc1)c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C14H9NO/c15-10-11-6-8-13(9-7-11)14(16)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H
Clé InChI
YSZWJJANSNFQMM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable