Principaux documents
492833
Sigma-Aldrich
Iodomethane-d2
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonyme(s) :
Methyl-d2 iodide
About This Item
Formule linéaire :
HCD2I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Essai
≥99% (CP)
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.526 (lit.)
pb
42 °C (lit.)
Pf
-66.5 °C (lit.)
Densité
2.313 g/mL at 25 °C
Application(s)
environmental
Changement de masse
M+2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1D2
Clé InChI
INQOMBQAUSQDDS-DICFDUPASA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32.1 °C - closed cup