489174
Benzyloxyacetone
90%
Synonyme(s) :
1-Benzyloxy-2-propanone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
90%
Impuretés
3% (benzyloxy)acetic acid
3% benzyl alcohol
Indice de réfraction
n20/D 1.512 (lit.)
Point d'ébullition
259 °C (lit.)
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
ketone
phenyl
Chaîne SMILES
CC(=O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-9(11)7-12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
Clé InChI
YHMRKVGUSQWDGZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 7-benzyloxy-6-methyl-5-hepten-1-yne
- (Z)-2-methylhept-2-en-6-yn-1-o1
- (S)-(+)-1,2-propanediol, 1-benzyl ether
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup