Key Documents
487872
Sigma-Aldrich
Acetophenone-α,β-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Acetophenone-1,2-13C2
About This Item
Formule linéaire :
C6H513CO13CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.5325 (lit.)
Point d'ébullition
202 °C (lit.)
Pf
19-20 °C (lit.)
Densité
1.047 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[13CH3][13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i1+1,7+1
Clé InChI
KWOLFJPFCHCOCG-SPBYTNOZSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76.00 °C - closed cup