Key Documents
487546
Sigma-Aldrich
Benzyldiphenylphosphine
≥95%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2P(C6H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Pf
77-83 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
C(P(c1ccccc1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17P/c1-4-10-17(11-5-1)16-20(18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15H,16H2
Clé InChI
UZCPNEBHTFYJNY-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • Suzuki cross-coupling
  • Antiarthritic agent (inhibitor of cathepsin B)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable