Key Documents
487481
Sigma-Aldrich
1,6-Diaminohexane-15N2
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
1,6-Hexanediamine-15N2, Hexamethylenediamine-15N2
About This Item
Formule linéaire :
H215N(CH2)615NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
204-205 °C (lit.)
Pf
42-45 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[15NH2]CCCCCC[15NH2]
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2/i7+1,8+1
Clé InChI
NAQMVNRVTILPCV-BFGUONQLSA-N
Informations sur le gène
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2