Key Documents
487473
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenediamine-2,3,5,6-d4
98 atom % D
Synonyme(s) :
1,4-Benzene-d4-diamine, 1,4-Diaminobenzene-2,3,5,6-d4
About This Item
Formule linéaire :
C6D4(NH2)2
Poids moléculaire :
112.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
Point d'ébullition
267 °C (lit.)
Pf
143-145 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c(N)c([2H])c([2H])c1N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D
Clé InChI
CBCKQZAAMUWICA-RHQRLBAQSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Oral
Organes cibles
Kidney,Heart,Musculo-skeletal system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable