Key Documents
487244
Sigma-Aldrich
(−)-N-(1(R)-Phenylethyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3(S)-amine dihydrochloride
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H22N2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Activité optique
[α]22/D −2°, c = 2 in chloroform
Pf
285 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
phenyl
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.C[C@@H](N[C@@H]1CN2CC[C@H]1CC2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H22N2.2ClH/c1-12(13-5-3-2-4-6-13)16-15-11-17-9-7-14(15)8-10-17;;/h2-6,12,14-16H,7-11H2,1H3;2*1H/t12-,15-;;/m1../s1
Clé InChI
BABMCKVVGDIUCA-DGPOFWGLSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable