Principaux documents
486078
Sigma-Aldrich
Calcium nitrate-15N2
5 atom % 15N
About This Item
Formule linéaire :
Ca(15NO3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
5 atom % 15N
Niveau de qualité
Forme
solid
Poids mol.
164.48 by atom % calculation (5 atom % 15N)
Pf
561 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[Ca++].[O-][15N+]([O-])=O.[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1/i;2*1+1
Clé InChI
ZCCIPPOKBCJFDN-IMSGLENWSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame over circle
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable