Key Documents
485837
Sigma-Aldrich
Boc-Ala-OH-13C3,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-13C3,15N, L-Alanine-13C3,15N, N-t-Boc derivative
About This Item
Formule linéaire :
13CH313CH(15NH-Boc)13CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D -23°, c = 2 in acetic acid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
79-83 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Boc
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)[15NH][13C@@H]([13CH3])[13C](O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i1+1,5+1,6+1,9+1
Clé InChI
QVHJQCGUWFKTSE-ZFTJLPTQSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable