Key Documents
485217
Sigma-Aldrich
Acetonitrile-13C2
99 atom % 13C, 99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonyme(s) :
Methyl cyanide-13C2
About This Item
Formule linéaire :
13CH313CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
43.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.344 (lit.)
Point d'ébullition
81-82 °C (lit.)
Pf
−48 °C (lit.)
Densité
0.824 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[13CH3][13C]#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1+1,2+1
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-ZDOIIHCHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.00 °C - closed cup