Principaux documents
485128
Sigma-Aldrich
Benzyl alcohol, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonyme(s) :
(Hydroxymethyl)polystyrene, Benzyl alcohol polymer-bound, Hydroxymethyl polystyrene, Polystyrene cross-linked with divinylbenzene, hydroxymethylated
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23151817
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Réticulation
1 % cross-linked with divinylbenzene
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
1.0-2.0 mmol/g loading
Taille des particules
100-200 mesh
Groupe fonctionnel
alcohol
Chaîne SMILES 
OCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable