Key Documents
483672
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene-d10
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Formule linéaire :
D2C=C(CD3)C(CD3)=CD2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (CP)
Contient
hydroquinone as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
Point d'ébullition
68-69 °C (lit.)
Pf
−76 °C (lit.)
Densité
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES 
[2H]\C([2H])=C(\C(=C(\[2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H10/c1-5(2)6(3)4/h1,3H2,2,4H3/i1D2,2D3,3D2,4D3
Clé InChI
SDJHPPZKZZWAKF-ZRKGKEHVSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Packaged in ampules
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
30.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-1.00 °C - closed cup