Key Documents
483370
Sigma-Aldrich
2,6-Bis(2-pyridyl)-4(1H)-pyridone
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H11N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
168-170 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1C=C(NC(=C1)c2ccccn2)c3ccccn3
InChI
1S/C15H11N3O/c19-11-9-14(12-5-1-3-7-16-12)18-15(10-11)13-6-2-4-8-17-13/h1-10H,(H,18,19)
Clé InChI
HRORSVNZQWCZTD-UHFFFAOYSA-N
Application
2,6-Bis(2-pyridyl)-4(1H)-pyridone can be used a heterocyclic building block to prepare 4′-substituted terpyridines by reacting with ω-substituted primary alcohols or nucleosides via Mitsunobu reaction. It is also used to prepare cyclotriphosphazene ligands with pendant terpyridine moieties.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Toward an iron (II) spin-crossover grafted phosphazene polymer
Davidson RJ, et al.
Inorganic Chemistry, 51(15), 8307-8316 (2012)
Synthesis of 4?-substituted 2, 2?: 6?, 2 ?-terpyridines via a Mitsunobu reaction
Hovinen J
Tetrahedron Letters, 45(29), 5707-5709 (2004)