Key Documents
480479
Sigma-Aldrich
Bromocyclohexane-d11
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
Cyclohexyl bromide-d11
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6D11Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.492 (lit.)
Point d'ébullition
166-167 °C (lit.)
Densité
1.412 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+11
Chaîne SMILES 
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(Br)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H11Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D
Clé InChI
AQNQQHJNRPDOQV-KAFHOZLVSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63.00 °C - closed cup