Key Documents
479527
Sigma-Aldrich
Complexe platine(0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tétraméthyldisiloxane solution
0.1 M in poly(dimethylsiloxane), vinyl terminated
Synonyme(s) :
Karstedt′s catalyst, Platinum(0) 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complexes
About This Item
Formule linéaire :
O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pertinence de la réaction
core: platinum
reagent type: catalyst
Niveau de qualité
Concentration
0.1 M in poly(dimethylsiloxane), vinyl terminated
Point d'ébullition
>200 °C
Densité
0.98 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Pt].C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C
InChI
1S/C8H18OSi2.Pt/c1-7-10(3,4)9-11(5,6)8-2;/h7-8H,1-2H2,3-6H3;
Clé InChI
RCNRJBWHLARWRP-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable