478245
3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.557 (lit.)
Point d'ébullition
107 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
isocyanate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1Cl)N=C=O
InChI
1S/C8H6ClNO/c1-6-2-3-7(10-5-11)4-8(6)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
UKTKKMZDESVUEE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 1-(1-(1-adamantyl)methyl)-3-(3-chloro-4-methylphenyl)urea
- 1-(3-chloro-4-methylphenyl)-3-heptylurea
- 1-(3-chloro-4-methylphenyl)-3-cyclooctylurea
- 1-(3-chloro-4-methylphenyl)-3-(3-fluorobenzyl)urea
- 1-(3-chloro-4-methylphenyl)-3-(4-phenylbutan-2-yl)urea
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup