Key Documents
47666
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe-Wang resin
extent of labeling: 0.4-0.8 mmol/g loading
Synonyme(s) :
Fmoc-L-phenylalanine 4-benzyloxybenzyl ester polymer-bound
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Niveau de qualité
Ampleur du marquage
0.4-0.8 mmol/g loading
Matrice
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
Taille des particules
100-200 mesh
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable