475750
Bisphenol A propoxylate diglycidyl ether
PO/phenol 1
Synonyme(s) :
Bisphenol A bis(propylene glycol glycidyl ether )ether
About This Item
Produits recommandés
Composition
PO/phenol, 1
Niveau de qualité
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(c1ccc(OCCCOCC2CO2)cc1)c3ccc(OCCCOCC4CO4)cc3
InChI
1S/C27H36O6/c1-27(2,21-5-9-23(10-6-21)30-15-3-13-28-17-25-19-32-25)22-7-11-24(12-8-22)31-16-4-14-29-18-26-20-33-26/h5-12,25-26H,3-4,13-20H2,1-2H3
Clé InChI
MROZYFGXESLRQQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves