Key Documents
474169
Sigma-Aldrich
Glycidyl 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether
96%
Synonyme(s) :
Glycidyl 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H8F8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.353 (lit.)
Point d'ébullition
75-79 °C/4 mmHg (lit.)
Densité
1.509 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)COCC1CO1
InChI
1S/C8H8F8O2/c9-5(10)7(13,14)8(15,16)6(11,12)3-17-1-4-2-18-4/h4-5H,1-3H2
Clé InChI
NABHRPSATHTFNS-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves