Principaux documents
473936
N-Methylformamide
99%
Synonyme(s) :
N-Formylmethylamine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
Point d'ébullition
198-199 °C (lit.)
Pf
−4 °C (lit.)
Densité
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
Chaîne SMILES
[H]C(=O)NC
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)
Clé InChI
ATHHXGZTWNVVOU-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
231.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
111 °C - closed cup