Principaux documents
47307
Sigma-Aldrich
Fmoc-4-Abz-OH
≥96.0% (TLC)
Synonyme(s) :
4-(Fmoc-amino)benzoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.37
Numéro Beilstein :
7722986
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Niveau de qualité
Pureté
≥96.0% (TLC)
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)cc1
InChI
1S/C22H17NO4/c24-21(25)14-9-11-15(12-10-14)23-22(26)27-13-20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20/h1-12,20H,13H2,(H,23,26)(H,24,25)
Clé InChI
VGSYYBSAOANSLR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chung-Li Ho et al.
Journal of biomedicine & biotechnology, 2011, 101497-101497 (2011-06-11)
Molecular imaging with promise of personalized medicine can provide patient-specific information noninvasively, thus enabling treatment to be tailored to the specific biological attributes of both the disease and the patient. This study was to investigate the characterization of DO3A-CH(2)CO-G-4-aminobenzoyl-Q-W-A-V-G-H-L-M-NH(2) (AMBA)