473049
(1S,4S)-(−)-2-Boc-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane
95%
Synonyme(s) :
tert-Butyl (1S,4S)-(−)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Activité optique
[α]22/D −44°, c = 1 in chloroform
Pf
74-76 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@@H]2C[C@H]1CN2
InChI
1S/C10H18N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-7-4-8(12)5-11-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-/m0/s1
Clé InChI
UXAWXZDXVOYLII-YUMQZZPRSA-N
Catégories apparentées
Application
It may also be used to develop:
- indazolylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine analogs based B-Raf inhibitors
- CCR2 antagonists
- α4β2 nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) partial agonists
- azabicyclic sulfonamide based 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1) inhibitors
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Protocoles
GC Analysis of Grob Test Mix on SLB®-IL76i