466689
Potassium tetraphenylborate
97%
Synonyme(s) :
Potassium tetrakis(phenyl)borate, Potassium tetraphenylboride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: boron
reagent type: catalyst
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[K+].c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.K/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;/q-1;+1
Clé InChI
MAMCUZQNCMYPCY-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable