461199
2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol ethoxylate
average Mn 670
Synonyme(s) :
2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol-ethylene oxide adduct, 2,4,7,9-tetramethyl-5-decyne-4,7-diol, Acetylenol EL
About This Item
Produits recommandés
Poids mol.
average Mn 670
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.468
pH
6-8
Tension de surface
47 dyn/cm, 0.01 wt. % in H2O
Point d'ébullition
>121 °C (lit.)
Température de transition
cloud point 63 °C
pour point 7 °C
Solubilité
carbon tetrachloride, xylene and ethylene glycol: soluble
Densité
1.04 g/mL at 25 °C
HLB
13
Chaîne SMILES
OCCO.CC(C)CC(C)(O)C#CC(C)(O)CC(C)C
InChI
1S/C14H26O2.C2H6O2/c1-11(2)9-13(5,15)7-8-14(6,16)10-12(3)4;3-1-2-4/h11-12,15-16H,9-10H2,1-6H3;3-4H,1-2H2
Clé InChI
SUHUKEQAOUOUJO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reduces surface tension; wetting agent, defoamer, and emulsifier for emulsion polymerization.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter