455709
N-tert-Butyldiethanolamine
97%
Synonyme(s) :
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-tert-butylamine, N-tert-Butyl-2,2′-iminodiethanol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.4666 (lit.)
Point d'ébullition
136-139 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
40-45 °C (lit.)
Densité
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES
CC(C)(C)N(CCO)CCO
InChI
1S/C8H19NO2/c1-8(2,3)9(4-6-10)5-7-11/h10-11H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
XHJGXOOOMKCJPP-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
284.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
140 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges