450502
4,4′-Isopropylidenebis(2,6-dimethylphenol)
98%
Synonyme(s) :
Bisphenol A, tetramethyl
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
162-165 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cc(cc(C)c1O)C(C)(C)c2cc(C)c(O)c(C)c2
InChI
1S/C19H24O2/c1-11-7-15(8-12(2)17(11)20)19(5,6)16-9-13(3)18(21)14(4)10-16/h7-10,20-21H,1-6H3
Clé InChI
ODJUOZPKKHIEOZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable