450146
Calcium hydroxide
99.995% trace metals basis
Synonyme(s) :
Calcium dihydroxide, Carboxide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.995% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
<3% calcium carbonate
Densité
2.24 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O[Ca]O
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
Clé InChI
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.