449822
Lanthanum(III) bromide
AnhydroBeads™, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Lanthanum bromide, Lanthanum tribromide
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
AnhydroBeads™
Niveau de qualité
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Impuretés
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Taille des particules
−10 mesh
Pf
783 °C (lit.)
Densité
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Br[La](Br)Br
InChI
1S/3BrH.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
XKUYOJZZLGFZTC-UHFFFAOYSA-K
Application
Caractéristiques et avantages
Informations légales
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable