Key Documents
444960
Sigma-Aldrich
Methyl-d3 methacrylate-d5
≥99 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonyme(s) :
Methyl methacrylate-d8
About This Item
Formule linéaire :
D2C=C(CD3)CO2CD3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥99 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (CP)
Contient
hydroquinone as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.413 (lit.)
Point d'ébullition
100 °C (lit.)
Pf
−48 °C (lit.)
Densité
1.011 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+8
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]\C([2H])=C(\C(=O)OC([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3/i1D2,2D3,3D3
Clé InChI
VVQNEPGJFQJSBK-MGGKGRBPSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
48.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9 °C - closed cup
Li Zhou et al.
The journal of physical chemistry. A, 121(23), 4464-4474 (2017-05-13)
Two different experimental methods (relative rate and absolute rate methods) were used to measure the rate coefficients for the reactions of NO