Principaux documents
444111
Sigma-Aldrich
Erbium(III) perchlorate solution
40 wt. % in H2O, 99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Erbium triperchlorate
About This Item
Formule linéaire :
Er(ClO4)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
483.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: erbium
Concentration
40 wt. % in H2O
Impuretés
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Densité
1.44 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Er+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Er/c3*2-1(3,4)5;/h3*(H,2,3,4,5);/q;;;+3/p-3
Clé InChI
FGBKFKCLWFRKEW-UHFFFAOYSA-K
Application
Erbium(III)perchlorate can be used:
  • To synthesize luminescent metal-organicframeworks.
  • As a rare-earth dopant along with an organicprecursor to prepare fluorophosphate glasses.
  • As a startingmaterial in the preparation of [Er2(Gly)6(H2O)4](ClO4)6 .5H2O,a rare earth complex coordinated with amino acid.
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable