Principaux documents
44230
Sigma-Aldrich
Trichlorododecylsilane
≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
Dodecyltrichlorosilane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)11SiCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.77
Numéro Beilstein :
1758004
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
n20/D 1.454
Point d'ébullition
293-294 °C (lit.)
Densité
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C12H25Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16(13,14)15/h2-12H2,1H3
Clé InChI
BNCXNUWGWUZTCN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Adem Yildirim et al.
ACS applied materials & interfaces, 10(43), 36786-36795 (2018-10-20)
While thermal ablation of various solid tumors has been demonstrated using high intensity focused ultrasound (HIFU), the therapeutic outcomes of this technique are still unsatisfactory because of common recurrence of thermally ablated cancers and treatment side effects due to the