Key Documents
441864
Sigma-Aldrich
Glycerol ethoxylate
average Mn 1,000
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol, Polyoxyethylenetriol
About This Item
Formule linéaire :
HO(CH2CH2O)nCH[CH2(OCH2CH2)nOH]2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
product name
Glycerol ethoxylate, average Mn ~1,000
Forme
viscous liquid
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mn ~1,000
degree of polymerization 20.4
Indice de réfraction
n20/D 1.473 (lit.)
pH
5.5-7.5
Viscosité
320 cSt(21 °C)(lit.)
Point d'ébullition
>200 °C (lit.)
Indice d'hydroxyle
160‑177
Température de transition
softening point −6-(−4) °C
Solubilité
H2O: soluble
Densité
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C9H20O6/c10-1-4-13-7-9(15-6-3-12)8-14-5-2-11/h9-12H,1-8H2
Clé InChI
UCYLROVJSUACAD-UHFFFAOYSA-N
Application
Cross-linking agent for poly -esters, -urethanes, and -ethers.
Caractéristiques et avantages
Contributes flexibility in polymers.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable