Key Documents
441678
Sigma-Aldrich
3-Iodophenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
B-(3-Iodophenyl)boronic acid, m-Iodobenzeneboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
IC6H4B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Pf
195-197 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
iodo
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H6BIO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,9-10H
Clé InChI
REEUXWXIMNEIIN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant involved in:
  • Aerobic oxidative coupling with arenes
  • Coupling with acetals
  • Synthesis of inhibitors of homoserine transacetylase
  • Boron-Heck arylation with alkenes
  • N-arylation
  • Heck reactions with electrophilic alkenes
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable