440418
1,3-Bis(dicyclohexylphosphino)propane
95%
Synonyme(s) :
1,3-Bis(dicyclohexylphosphanyl)propane
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Indice de réfraction
n20/D 1.554 (lit.)
Point d'ébullition
>350 °C (lit.)
Densité
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
C1CCC(CC1)P(CCCP(C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C27H50P2/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27/h24-27H,1-23H2
Clé InChI
RSJBEKXKEUQLER-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Synthesis of gold clusters.
- Palladium-catalyzed decarboxylative coupling reaction.
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves