437239
Poly(ethylene-co-vinyl acetate)
vinyl acetate 18 wt. %, melt index 8 g/10 min (190°C/2.16kg), contains 200-900 ppm BHT as inhibitor
About This Item
Produits recommandés
Forme
beads
Niveau de qualité
Température d'inflammation spontanée
500 °F
Indice de fusion
8 g/10 min (190°C/2.16kg)
Contient
200-900 ppm BHT as inhibitor
Composition
vinyl acetate, 18 wt. %
Dureté
38 (Shore D, ASTM D 2240)
Pf
87 °C
Température de transition
softening point 61 °C (Vicat, ASTM D 1525)
Densité
0.94 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
C=C.CC(=O)OC=C
InChI
1S/C4H6O2.C2H4/c1-2-3-4(5)6;1-2/h2H,1,3H2,(H,5,6);1-2H2
Clé InChI
DQXBYHZEEUGOBF-UHFFFAOYSA-N
Application
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable