Key Documents
426164
Sigma-Aldrich
Boron-11B oxide
99 atom % 11B
About This Item
Formule linéaire :
11B2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
70.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352119
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 11B
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
450 °C (lit.)
Densité
2.474 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
depleted
Chaîne SMILES 
O=[11B]O[11B]=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4/i1+0,2+0
Clé InChI
JKWMSGQKBLHBQQ-ZCWHFVSRSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable