411736
1,6-Hexanediol dimethacrylate
contains 75.0-125.0 hydroquinone as inhibitor
Synonyme(s) :
1,6-Hexamethylene dimethacrylate, 1,6-Hexanediyl dimethacrylate
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.02 mmHg ( 100 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥90%
Forme
liquid
Contient
75.0-125.0 hydroquinone as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
Point d'ébullition
>315 °C (lit.)
Densité
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=C)C(=O)OCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C14H22O4/c1-11(2)13(15)17-9-7-5-6-8-10-18-14(16)12(3)4/h1,3,5-10H2,2,4H3
Clé InChI
SAPGBCWOQLHKKZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter