Principaux documents
411140
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-α-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
99%
Synonyme(s) :
(+)-Phenyl(trifluoromethyl)carbinol, (S)-(+)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(CF3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.14
Beilstein:
2327547
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
99%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +31.3±0.5°, neat
Pureté optique
ee: 97% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
pb
73-76 °C/9 mmHg (lit.)
Densité
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES 
O[C@@H](c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,12H/t7-/m0/s1
Clé InChI
VNOMEAQPOMDWSR-ZETCQYMHSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter