Principaux documents
404667
Sigma-Aldrich
Methyl 3-hydroxy-2-methylenebutyrate
98%
Synonyme(s) :
Methyl 2-(1-hydroxyethyl)acrylate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)C(=CH2)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
Point d'ébullition
91 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(=C)C(C)O
InChI
1S/C6H10O3/c1-4(5(2)7)6(8)9-3/h5,7H,1H2,2-3H3
Clé InChI
VLCAYQIMSMPEBW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup