Key Documents
40094
Sigma-Aldrich
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetraphenylcyclotetrasiloxane
technical
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H32O4Si4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
544.89
Numéro Beilstein :
2957579
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Description
mixture of isomers cis and trans
Niveau de qualité
Qualité
technical
Pertinence de la réaction
core: silicon
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
C[Si]1(O[Si](C)(O[Si](C)(O[Si](C)(O1)c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C28H32O4Si4/c1-33(25-17-9-5-10-18-25)29-34(2,26-19-11-6-12-20-26)31-36(4,28-23-15-8-16-24-28)32-35(3,30-33)27-21-13-7-14-22-27/h5-24H,1-4H3
Clé InChI
IRVZFACCNZRHSJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant for synthesis of ethylhydrosilicone fluids
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves