395064
Ethylamine solution
2.0 M in methanol
Synonyme(s) :
Aminoethane, Monoethylamine
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
10.07 psi ( 20 °C)
19.16 psi ( 55 °C)
Forme
liquid
Concentration
2.0 M in methanol
Densité
0.81 g/mL at 20 °C
0.783 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCN
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3
Clé InChI
QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
48.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9 °C - closed cup